Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B avec pied en plastique et collier de protection, graduation bleue
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec bec verseur, pied en plastique et collier de protection, graduation en traits de subdivision
- Graduation bleue
- Classe B.
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Hauteur (métrique) | 335 mm |
| Tolerance Metric | ±1,5 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Afficher plus |