Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile bleue
Code produit. 11748021
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11748021
Marque: Hirschmann™ 2230170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bec verseur, traits de subdivision
  • Graduation indélébile bleue
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class B
Hauteur (métrique) 170 mm
Matériau Verre
Capacité (métrique) 25 ml
Graduations 0,5 ml
Limite d’erreur 0,375