Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile bleue
Code produit. 10668051
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10668051
Marque: Hirschmann™ 2230194
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bec verseur, traits de subdivision
  • Graduation indélébile bleue
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class B
Hauteur (métrique) 500 mm
Tolerance Metric ±15 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 2000 ml
Graduations 20 ml
Limite d’erreur 15