Learn More
VITLAB™ Fioles jaugées en polypropylène de classe B avec bouchons à vis
Une excellente alternative aux flacons en verre, ces fioles jaugées en polypropylène de classe B avec bouchons à vis sont conçues pour des tolérances serrées en laboratoire.
17.65€ - 72.10€
Spécification
Étalonnage | Étalonnées “pour contenir” à 20°C |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Translucide |
Description | Marquage à anneau étalonné individuellement |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Nb par paquet | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Nb par paquet | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15732116
|
VITLAB™
671891 |
25 ml | GL 18 | 6 | 0,08 mL | N/A | |||
15762116
|
VITLAB™
672891 |
50 ml | GL 18 | 6 | 0,12 mL | N/A | |||
17837810
|
VITLAB™
673891 |
100 ml | GL 18 | 6 | 0,2 ml |
24.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10392552
|
VITLAB™
673891 |
100 ml | GL 18 | 6 | 0,2 ml | N/A | |||
10447541
|
VITLAB™
674891 |
250 ml | GL 25 | 5 | 0,3 ml | N/A | |||
15752126
|
VITLAB™
675891 |
500 ml | GL 25 | 4 | 0,5 ml | N/A | |||
15702136
|
VITLAB™
676891 |
1 000 ml | GL 32 | 3 | 0,8 ml | N/A | |||
17837820
|
VITLAB™
677891 |
10 ml | GL 18 | 6 | 0,08 ml |
17.65€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15712136
|
VITLAB™
677891 |
10 ml | GL 18 | 6 | 0,08 ml | N/A | |||
Description
- Construction en PP très transparente
- Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
- Conformes aux tolérances de classe B selon DIN EN ISO 1042
- Étalonné gravimétriquement “pour son volume contenu” à 121°C
- Les flacons peuvent tolérer une contrainte thermique jusqu’à 60°C sans dépassement permanent des limites
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
- Offre une excellente résistance aux produits chimiques, aldéhydes, alcalis et acides
Spécification
Étalonnées “pour contenir” à 20°C | |
Translucide | |
Polypropylène | |
Non autoclavable | |
Non | |
Non stérile | |
unie | |
Non traitée |
Polypropylène | |
Marquage à anneau étalonné individuellement | |
60°C max. | |
Non | |
Étroit | |
B | |
À vis |