Learn More
Hirschmann™ Burettes en verre de classe AS, Schellbach
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Graduation bleue
- Graduation de type cercle du point principal
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
- Robinet d’arrêt latéral avec clé en verre
- Conformité certifiée, avec informations des lots datées
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre |
| Graduations | 0,05 mL |
| Comprend | Bandes Schellbach |
| Balance | Bleu |
| Robinets d’arrêt | Latéral |
| Matériau du robinet d’arrêt | Verre |
| Tolérance | ±0,03 ml |
| Type | Burette Schellbach |
| Class | Classe AS |
| Afficher plus |