Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe AS avec graduation indélébile ambrée
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
1,5 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Un trait
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAStrade; |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Marron |
| Quantité | 6/boîte |
| Tolérance | 0,03 mL |
| Volume (métrique) | 15 ml |
| Longueur (métrique) | 520 mm |
| Type | Pipette volumétrique |