Learn More
BRAND™ Pipettes graduées de classe AS BLAUBRAND™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Graduations:
0,02 mL
0,1 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
- AR-GLAS™
- Type 3 (zéro en haut)
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai de réponse : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
Spécification
Spécification
| Précision | plusmn; 0,01 ml |
| Bouchon d’aspirateur | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
| Classe | AS |
| Description | TD, Ex |
| Matériau | AR-GLAStrade; |
| Graduations | 0,02 mL |
| Volume (métrique) | 2 ml |