Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat USP
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ avec certificat USP fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes.
56.00€ - 96.60€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648 |
Classe | AS |
Matériau | AR-GLAStrade; |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15108264
|
BRAND™
|
10 ml |
N/A
|
N/A | ||||||
15148264
|
BRAND™
|
30 ml |
N/A
|
N/A | ||||||
15168264
|
BRAND™
30618 |
50 ml |
96.60€
6 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15143078
|
BRAND™
30608 |
6 ml |
88.85€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11383854
|
BRAND™
29710 |
8 ml |
62.40€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15118264
|
BRAND™
30607 |
5 ml |
56.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
- Blaubrand™. DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M. Avec numéro de lot
- Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
- Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
- Également disponible avec certificat individuel ou certificat d’étalonnage DAkkS (anciennement DKD)
- Volume : 8 ml
- Tolérance : 0,02 ±ml
- Longueur totale : 440 ± 10 mm
Spécification
Oui | |
AS | |
Oui | |
Pipette volumétrique avec bulbe |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade; | |
6/boîte |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat USP