Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat USP
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ avec certificat USP fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes.
Marque:  BRAND™ 29710
54.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11383854
  • 62.40€ / 6 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
  • Blaubrand™. DIN EN ISO 648
  • Marquage DE-M. Avec numéro de lot 
  • Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
  • Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
  • Également disponible avec certificat individuel ou certificat d’étalonnage DAkkS (anciennement DKD)
  • Volume : 8 ml
  • Tolérance : 0,02 ±ml
  • Longueur totale : 440 ± 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
DIN EN ISO 648
AR-GLAS™
Bleu
6/boîte
Pipette volumétrique avec bulbe
Oui
AS
Oui
Marquage DE-M
8 ml
Nom du produit
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat USP > Capacité :8 ml