Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes.
Marque:  BRAND™ 29711
Code produit. 11393854
  • 64.00€ / 6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre AR-GLAS™ conforme aux normes DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Marquage DE-M de classe AS
  • Délai de réponse : 5 secondes
  • Toutes les pipettes à poire BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
  • Également disponible sur demande avec certificat individuel ou certificat d’étalonnage DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
DIN EN ISO 648
AR-GLAS™
un trait
6/boîte
Noir
440 mm
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
Marquage DE
± 0,2 ml
9 ml
Pipette volumétrique avec bulbe