Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure graduées en marron USP de classe A
Fournies avec un certificat d’identification de lots daté USP pour l’uniformité.
89.80€ - 104.00€
Spécification
Certifications/Conformité USP
Classe A
Matériau AR-GLAStrade;
À utiliser avec (application) Précision volumétrique du pipetage
Graduée Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11761516
Afficher les documents
Hirschmann™
110013327
1 ml
89.80€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11771516
Afficher les documents
Hirschmann™
110014127
2 ml
89.80€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11791516
Afficher les documents
Hirschmann™
110016027
10 ml
104.00€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11701526
Afficher les documents
Hirschmann™
110017027
25 ml
104.00€
6 pièces
En stock
Description
  • Avec de l’encre de coloration argentée pour les marquages indélébiles
  • Marques de graduation marrons
  • Graduation circulaire du point principal
  • Graduées pour basculer
  • Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
  • Disponible en plusieurs volumes
Spécification
Spécification
USP
AR-GLAStrade;
Oui
Pipette de mesure
A
Précision volumétrique du pipetage
Marron