Learn More
Brand™ Éprouvettes graduées en PMP de classe A
Code produit. 11848331 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11848331
Marque: Brand™ 35128
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Polyméthylpentène (PMP) transparent et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Éprouvettes de mesure en PMP de classe A BRAND™ portent marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité. Exposition à une température maximale 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
  • En polyméthylpentène (PMP) transparent
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
  • Comprend un certificat de lot.
  • Les éprouvettes graduées BRAND™ utilisent un marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité.
  • L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PMP
Description de l’article Marquages DE-M à l’encre bleue de haute qualité
Nb par paquet 1/boîte
Classe A
Comprend Certificat de lot
Quantité 1/boîte
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn;0,5 ml
Température max. 121°C
Subdivision 1 ml
Forme Rond
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 200 mm
Type Éprouvette graduée