Learn More
Hirschmann™ Éprouvette graduée PMP de classe A avec échelle augmentée
Code produit. 10648591
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10648591
Marque: Hirschmann™ 7520180
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une précision volumétrique dans les application de manipulation des liquides.
  • Avec une échelle augmentée et une marque annulaire aux points principaux
  • Version haute
  • Transparent
  • Emboîture hexagonale
  • Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
  • En PMP
  • Marques de graduation blanches
  • Certifié conforme
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau PMP
Tolérance ± 0,5 ml
Certifications/Conformité DIN 12681, ISO 6706
Classe A
Diamètre (métrique) 33 mm
Comprend Échelle augmentée
Graduations 1 mL
Subdivision 1 mL
Forme Rond
À utiliser avec (application) Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire
Couleur de la balance Blanc
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 250 mm
Type Éprouvette graduée