Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A avec bouchon Poly rodé NS
Code produit. 11786672
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11786672
Marque: Hirschmann™ 2340186
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon Poly rodé NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Graduation bleue avec mise en évidence des principaux points
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type Éprouvette à mélange graduée
Tolérance plusmn;1 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe A
Capacité (métrique) 250 ml
Hauteur (métrique) 367 mm
Comprend Bouchon en PE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 2 ml