Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A avec bouchon Poly rodé NS
Product Code. 11766672
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11766672
Brand: Hirschmann™ 2340175
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon Poly rodé NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Graduation bleue avec mise en évidence des principaux points
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Specifications
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type Éprouvette à mélange graduée
Tolérance plusmn;0,5 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe A
Capacité (métrique) 50 ml
Hauteur (métrique) 226 mm
Comprend Bouchon en PE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 1 ml