Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation ambrée
Code produit. 11834382
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11834382
Marque: Hirschmann™ 2210190
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bec verseur, graduation indélébile ambrée circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Marron
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Hauteur (métrique) 390 mm
Tolerance Metric ±2,5 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 500 mL
Graduations 5 mL
Limite d’erreur 2,5