Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation Schellbach
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Packungsgröße:
1 pièce
2 pièces
Beschreibung
- Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Graduation indélébile bleue Schellbach
- Conformité certifiée, avec certificat de lots daté
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spezifikation
Spezifikation
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Hauteur (métrique) | 260 mm |
| Tolerance Metric | ±0,5 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur