Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation Schellbach
Code produit. 11886983
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11886983
Marque: Hirschmann™ 2220175
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann Instruments™, à graduation Schellbach, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Graduation indélébile bleue Schellbach
  • Conformité certifiée, avec certificat de lots daté
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Hauteur (métrique) 200 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre
Capacité (métrique) 50 ml
Graduations 1 ml