Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque:  Hirschmann™ 224016027
Code produit. 10312743
  • 27.80€ / 2 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Graduation bleue
  • Certifiés conformes, avec identification des lots datée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Hexagonale
Bleu
DIN EN ISO 4788
140 mm
Éprouvette graduée
10 mL
0,1
USP
Rond
A
± 0,1 ml
Verre
0,2 ml