Learn More
Afora™ Pipette graduée classe A
sur devis
Spécification
Classe | A |
---|---|
Graduée | Oui |
Quantité | 1/boîte |
Type | Pipette de classe A |
Description
Pipettes sérologiques en verre Afora Fabrica• Pipette jaugée 1 trait classe A
• Certifiée ENAC
• Livré avec certificat de qualité
• Conforme UNE 400303
• Pipette jaugée écoulement total 1 trait
• Graduations ambrées et indélébiles
• Certificat ENAC disponible sur demande
• Verre borosilicaté
• Pipette classe A écoul. total
• Inclus avec certificat de qualitécertifiée ENACpipette classe A écoul. totaltolérance ±mL 0,03volume 20mL
Spécification
A | |
Oui | |
1/boîte | |
Pipette de classe A |