Learn More
Jaytec Glass™ Pipette à poire et à marque unique, classe A
La pipette à poire et à marque unique de classe A est fabriquée conformément aux directives BS EN ISO 648:2008 à partir de verre borosilicaté ou sodocalcique.
Marque: Jaytec Glass™ BJ444
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une mesure et une délivrance précises d’un volume spécifique de liquide aqueux
- Étalonnée pour délivrer (Ex) à une température de référence de +20°C
- Tolérances conformes à la classe A
- Impression en émail permanent
Spécification
Non | |
Pour délivrer un volume donné | |
A | |
Verre borosilicaté, Verre sodocalcique | |
Distribution d’un volume connu de liquide aqueux | |
1 | |
40 à 60 s | |
Transparent | |
560 mm | |
Non |
Autoclavable | |
BS EN ISO 648:2008 | |
BS 1583 | |
Non stérile | |
Oui | |
Marque unique | |
±0,060 mL | |
80 mL | |
Pipette à poire | |
Remplisseur de pipettes |