Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure USP graduées marrons de classe A
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Avec identification datée des lots
- Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
- Avec marquage du volume
- Graduation marron
Spécification
Spécification
| Classe | A |
| Matériau | AR-GLAStrade; |
| À utiliser avec (application) | Précision volumétrique du pipetage |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Marron |
| Tolérance | 0,001 mL |
| Volume (métrique) | 3 ml |
| Longueur (métrique) | 310 plusmn; 10 mm |