Learn More
Fisherbrand™ Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées d’une balance en céramique bleue et d’une base hexagonale.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11893580
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Conforme aux normes ISO 1042, DIN 12664 Pt I et BS 1792
  • Verre borosilicaté hautement résistant aux produits chimiques
  • Chaque flacon numéroté individuellement pour l’identification et la traçabilité
Spécification
Spécification
ISO 1042, DIN 12664 partie I, BS 1792
500 ml
260 mm
± 0.25
A
Transparent
Verre borosilicaté
2
Oui
95 mm