Learn More
Erlab Poste de sécurité microbiologique de type II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantit une protection absolue pour l'opérateur, le produit et l'environnement.
Marque: Erlab HOT19837
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filtres HEPA H14 à haut rendement
- Double ventilation
- Alarmes sonores et visuelles
- Vitres latérales transparentes pour un environnement lumineux et ouvert
- Accès total à la cuve pour une désinfection optimale
- Écran tactile très intuitif : pour régler la luminosité de la chambre de manipulation, la durée du cycle UV, le temps d’utilisation et l’état des filtres HEPA
Spécification
Norme EN 12469-2000 | |
1895 mm | |
59 dB | |
800 W | |
> 580 m3/h | |
2130 mm | |
USB-A, DOP | |
310 W |
Acier inoxydable | |
Solis Essentiel 1800 | |
2 | |
600 mm | |
Protection du manipulateur | |
115 W | |
1421 mm |