Learn More
Erlab Poste de sécurité microbiologique de type II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantit une protection absolue pour l'opérateur, le produit et l'environnement.
Marque:  Erlab HOT19836
Code produit. 17726634
  • 8097.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Filtres HEPA H14 à haut rendement
  • Double ventilation
  • Alarmes sonores et visuelles
  • Vitres latérales transparentes pour un environnement lumineux et ouvert
  • Accès total à la cuve pour une désinfection optimale
  • Écran tactile très intuitif : pour régler la luminosité de la chambre de manipulation, la durée du cycle UV, le temps d’utilisation et l’état des filtres HEPA
Spécification
Spécification
Norme EN 12469-2000
980 mm
56 dB
550 W
> 240 m3/h
1215 mm
USB-A, DOP
150 W
Acier inoxydable
Solis Essentiel 900
2
600 mm
Protection du manipulateur
80 W
1421 mm