Learn More
Erlab Poste de sécurité microbiologique de type II
Le Solis Premium se distingue par son design élégant, sa technologie et ses caractéristiques uniques
Marque: Erlab HOT19847
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un filtre HEPA H14 hautement efficace élimine les particules de l’air ambiant avant de fournir de l’air à la chambre de manipulation : 99,999 % des particules de > 0,3 µm sont filtrées.
- Le taux d’extraction est de 38 % et le taux de recirculation est de 62 %.
- Barrière d’air avant très forte.
- Vitre avant électrique et coulissante inclinée à 10° en verre laminé, conforme à la norme EN12469.
- Le réseau de LED offre un éclairage qui peut être réglé de doux à très lumineux.
Spécification
Decontamination with H202 | |
Acier inoxydable | |
Enceinte de sécurité biologique | |
58 dB | |
750 W | |
> 410 m3/h | |
Protection du manipulateur | |
Commande vocale | |
USB-A, DOP | |
290 W |
Norme EN 12469-2000 | |
1590 mm | |
Solis Premium 1500 | |
2 | |
600 mm | |
Écran tactile | |
1920 mm | |
105 W | |
1506 mm |