Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides
Click to view available options
:
Protège contre les vapeurs organiques et les particules
Description
- Protège contre les vapeurs organiques et les particules
- Excellente efficacité de filtration sur une longue période de temps
- Profil plus bas et léger pour un confort optimal
- Le profil bas évite toute obstruction du champ de vision
- Le connecteur fileté est facile à fixer
Specifications
Specifications
| Type de cartouche | Cartouche en plastique de classe 1 |
| Certifications/Conformité | EPI de catégorie 3, Homologué CE, QA :ISO 9001/2000, Certification CE :2259, Attestation CE :2259, EN 2259 |
| À utiliser avec (application) | Protège contre les vapeurs organiques et les particules |
| Quantité | 6 paires/boîte, 8 boîtes/carton |
| Poids (métrique) | 92,5 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction