Learn More
Étalon de test de mémoire 2 pour ICP, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep CL-MEM-2
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Cl- | 7200 μg/ml |
C | 2000μg/ml |
P | 1000μg/ml |
(S | 1000μg/ml |
Mo | 20μg/ml |
Sb | 20μg/ml |
Ti | 20 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Memory Test 2 | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
PPT | |
H2O/Tr. HF |
For ICP/MS | |
125 mL | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Cl- (7200mg/L),C (2000mg/L),P (1000mg/L) |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire