Learn More
Horst™ Pince
Marque: Horst™ 101201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Collier de serrage acier• Largeur 10mm
• Accessoires obligatoires clip de fermeture les 10 m
Specifica
10m | |
Pince |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Horst™ Pince > Taille : 10 m
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto