Learn More
Citronellol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439326
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-22-9
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.269
Numéro MDL MFCD00002935
Clé InChI QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
CID PubChem 8842
ChEBI CHEBI:50462
Nom IUPAC 3,7-diméthyloct-6-én-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Citronellol
Point de fusion <-20°C
Densité 0.858
Point d’ébullition 221°C to 222°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.4575
Quantité 500 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1721507
Merck Index 14,2330
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 95%