Learn More
Acide citrique monohydraté, extra pur, SLR, granulaire, Fisher Chemical™
Code produit. 10429170 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2,5kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Code produit. 10429170
Marque: Fisher Chemical C/6160/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Numéro MDL 149972
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique hydraté
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
pH 1,8
Point de fusion 135°C
Couleur Blanc
Poids de la formule 210.15g/mol
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Solide
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric acid monohydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid monohydrate, Citric acid