Learn More
Acide citrique monohydraté, extra pur, SLR, granulaire, Fisher Chemical™ Code produit.: 10233470
Acide citrique monohydraté, extra pur, SLR, granulaire, Fisher Chemical™
Product Code. 10233470
500 g, Récipient de poudre en plastique
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
1 kg
2,5kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10233470
Marque: Fisher Chemical C/6160/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Numéro MDL 149972
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique hydraté
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
pH 1,8
Point de fusion 135°C
Couleur Blanc
Poids de la formule 210.15g/mol
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525683 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog NumberC/6160/65,C/6160/53,C/6160/60,C/6160/62,C/6160/70
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric acid monohydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid monohydrate, Citric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide citrique monohydraté, extra pur, SLR, granulaire, Fisher Chemical™ >