Learn More
Acide citrique monohydraté, ACS 99,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050381
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11338098
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036665.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
L’acide citrique monohydraté est utilisé dans la préparation du tampon citrate dans les plaquettes pour la microscopie intravitale. Il agit en tant qu’agent de contrôle du pH dans les aliments, les boissons et les applications pharmaceutiques. Il agit comme un chélateur du fer. Chez les animaux, il améliore l’utilisation du calcium nutritionnel. Il s’agit d’un composant tampon utile pour le démasquage des antigènes et des épitopes. Il sert également d’agent acidifiant, aromatisant et chélateur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Numéro MDL MFCD00149972
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nom IUPAC acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid monohydrate
Couleur Blanc
Merck Index 14,2326
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and ether. Partially soluble in methanol,diethyl ether. Insoluble in n-octanol.
Poids de la formule 210.14 (192.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.0 to 102.0%
Qualité ACS
Densité 1,542 g/ml
Quantité 100 g
Odeur Inodore
Forme physique Solide
Sensibilité Hygroscopique