Learn More
Acide citrique, anhydre p.a., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10551851
Acide citrique, anhydre p.a., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10551851
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Code produit. 10551851
Marque: Thermo Scientific 220345000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxyAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
Point de fusion 153,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :750 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther, peu soluble dans l’éther diéthylique, insoluble dans le benzène et le chloroforme
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Quantité 500 g
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0,5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465323 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2024 Catalog Number220340025,220345000,220341000
Numéro de lotA0459119 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/01/2024 Catalog Number220340025,220345000,220341000
Numéro de lotA0452352 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number220340025,220345000,220341000
Numéro de lotA0400594 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number220340025,220345000,220341000
Numéro de lotA0406212 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number220340025,220345000,220341000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337-Si l'irritation oculaire persiste:.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide citrique, anhydre p.a., Thermo Scientific Chemicals >