Learn More
Acide citrique, anhydre, ACS, 99,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308098
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11308098
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036664.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
L’acide citrique est l’acide organique et l’agent de contrôle du pH les plus couramment utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les applications techniques. Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, en particulier dans les comprimés effervescents. Il est utilisé comme fumigant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Citric acid
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 153°C à 154°C
Plage de pourcentage du dosage >99.5+%
Beilstein 782061
Informations sur la solubilité It is very soluble in water,freely soluble in ethanol (96 %) and sparingly soluble in ether.
Poids de la formule 192.13
Qualité Réactif ACS
Densité 1,665 g/ml
Quantité 100 g
Forme physique Cristalline
Sensibilité Hygroscopique
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric acid, anhydrous
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid