Learn More
Acide citrique, anhydre, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734358 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 10020760
Marque: Thermo Scientific Acros 110450010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
Note relative au nom Anhydrous
Point de fusion 153,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :750 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther, peu soluble dans l’éther diéthylique, insoluble dans le benzène et le chloroforme
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Quantité 1kg
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.