Learn More
Acide citrique, anhydre, 99,5 à 100,5 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082808 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 15885108
Marque: Thermo Scientific J13729.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.123 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.123
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid Anhydrous
Point de fusion 153°C à 154°C
Beilstein 782061
Poids de la formule 192.12
Densité 1,665
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1,665
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.