Learn More
Acide citrique, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11955061
Click to view available options
Quantité:
10kg
Conditionnement:
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
CAS 77-92-9
Point de fusion 153,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Formule moléculaire C6H8O7
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Numéro MDL MFCD00011669
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :750 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther, peu soluble dans l’éther diéthylique, insoluble dans le benzène et le chloroforme
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Quantité 10kg
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Résidus après l’allumage 0,02% max.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.