Learn More
Solution de citrate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citrate |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C6H5O73- |
| Concentration | 1 g/L |
| Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 500 ml |