Learn More
Citral, 95 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Citral |
Point de fusion | -10°C |
Couleur | Jaune |
Densité | 0.8890g/mL |
Point d’ébullition | 229°C |
Point d’éclair | 101°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citral, mixture of cis and trans
- Attention
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.