Learn More
Tocris Bioscience™ cis VH 298
Negative control for VH 298
Marque: Tocris Bioscience™ 6157/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
cis VH 298 is a negative control for VH 298 (Cat.No. 6156). Exhibits no detectable binding of VHL.Spécification
PROTAC Controls | |
C27H33N5O4S | |
Store at -20°C | |
10 mg |
HIF | |
523.65g/mol | |
HIF Activators |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu