Learn More
Cis,cis-acide muconique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10053400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
Code produit. 10053400
Marque: Thermo Scientific Acros 297760025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1119-72-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-72-8
Formule moléculaire C6H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00085266
Clé InChI TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonyme cis,cis-muconic acid, 2z,4z-hexa-2,4-dienedioic acid, cis,cis-muconate, unii-2g78tuq51g, cis,cis-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid, z,z, 2z,4z-hexadienedioic acid, cis,cis-hexadienedioate, z,z-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid
CID PubChem 5280518
ChEBI CHEBI:16508
SMILES OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis, cis-Muconic acid
Point de fusion 194°C to 195°C
Couleur Beige / jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH=CHCH=CHCO2H
Quantité 2.5 g
Merck Index 15, 6385
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble in boiling water. Other solubilities: sparingly soluble in diethyl ether
Nom IUPAC Acide(2E,4E)-hexa-2,4-diènedioïque
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado