Learn More
cis-4-cyclohexène-1,2-acide dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid |
Point de fusion | 165°C to 170°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2050419 |
Poids de la formule | 170.17 |
Pourcentage de pureté | 98% |