Learn More
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448788
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol is used as a reagent to synthesize pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, compounds that potentially act as anti-inflammatory and antitumor agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cis-4-(boc-amino)cyclohexanol est utilisé comme réactif pour synthétiser les pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, composés qui peuvent agir comme agents anti-inflammatoires et antitumoraux
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167081-25-6
Formule moléculaire C11H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.29
Numéro MDL MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349
Clé InChI DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate
CID PubChem 1514287
Nom IUPAC tert-butyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 215.28
Pourcentage de pureté 97%