Learn More
cis-3-(benzyloxyméthyl)cyclobutanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15499088
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
cis-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol is generally used as a intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cis-3-(benzyloxyméthyl)cyclobutanol est généralement utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172324-68-4
Formule moléculaire C12H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.258
Numéro MDL MFCD06657676
Clé InChI KVQOEODTOJCIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cis-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cyclobutanol,3-phenylmethoxy methyl-, cis, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol
CID PubChem 10442570
Nom IUPAC 3-(phénylméthoxyméthyl)cyclobutano-1-ol
SMILES C1C(CC1O)COCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.25
Pourcentage de pureté 97%