Learn More
cis-2-butène-1,4-diol, 96 %, reste d’isomère trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489456
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11489456
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19182.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
cis-2-Butene-1, 4-diol is used as a probe for studying isomerization versus hydrogenation and hydrogenolysis reactions. (DPCB-OMe) efficiently catalyzes cyclodehydration of cis-2-butene-1,4-diol with active methylene compounds to give 2-vinyl-2,3-dihydrofurans in good to high yields. Grubbs's cross metathesis of eugenol with cis-2-butene-1, 4-diol to make a natural product, an organometallic experiment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le CIS-2-butène-1, 4-diol est utilisé comme sonde pour étudier l’isomérisation par rapport aux réactions d’hydrogénation et d’hydrogénolyse. Le (DPCB-OMe) catalyse efficacement la cyclodéshydratation du cis-2-butène-1,4-diol avec des composés de méthylène actifs pour donner des 2-vinyl-2,3-dihydrofuranes avec des rendements bons à élevés. La métathèse croisée Grubbs′s de l’eugénol avec le cis-2-butène-1, 4-diol pour produire un produit naturel, une expérience organométallique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6117-80-2
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002924,MFCD00063207
Clé InChI ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
CID PubChem 643790
Nom IUPAC (Z)-but-2-ène-1,4-diol
SMILES OC\C=C/CO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Butene-1,4-diol
Point de fusion 6°C to 8°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 131°C to 132°C (12 mmHg)
Point d’éclair 127°C (260°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste isomère trans
Indice de réfraction 1.478
Quantité 1000 g
Beilstein 1679241
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 96%