Learn More
cis-2,6-Diméthylmorpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10084232
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6485-55-8
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Numéro MDL MFCD00078428
Clé InChI HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
Synonyme cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
CID PubChem 641500
Nom IUPAC (2S,6R)-2,6-diméthylmorpholine
SMILES CC1CNCC(O1)C
Specifications
Nom chimique ou matériau cis-2, 6-Dimethylmorpholine
Point de fusion -85°C
Couleur Incolore
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 140°C to 142°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2% max. Trans-2,6-dimethylmorpholine (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4450 to 1.447
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Viscosité 5.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • cis-2,6-Dimethylmorpholine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.