Learn More
Cis-1,2-cyclohexanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.72€ - 144.72€
Identifiants chimiques
CAS | 1792-81-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
Numéro MDL | MFCD00064944 |
Clé InChI | PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N |
Synonyme | cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol |
CID PubChem | 92903 |
ChEBI | CHEBI:32329 |
Nom IUPAC | (1R,2S)-cyclohexane-1,2-diol |
SMILES | C1CCC(C(C1)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10003450
|
Thermo Scientific Acros
300970010 |
1 g | Flacon en verre |
43.72€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10412855
|
Thermo Scientific Acros
300970050 |
5 g | Flacon en verre |
144.72€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1792-81-0 | |
116.16 | |
PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N | |
92903 | |
(1R,2S)-cyclohexane-1,2-diol |
C6H12O2 | |
MFCD00064944 | |
cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol | |
CHEBI:32329 | |
C1CCC(C(C1)O)O |
Spécification
cis-1, 2-Cyclohexanediol | |
98°C to 101°C | |
Authentique | |
C6H12O2 | |
MFCD00064944 | |
Solubility in water: slightly soluble in water | |
C1CCC(C(C1)O)O | |
116.16 | |
CHEBI:32329 | |
99% |
1792-81-0 | |
Blanc à beige | |
98.5% min. (GC) | |
C6H10(OH)2 | |
cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol | |
PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N | |
(1R,2S)-cyclohexane-1,2-diol | |
92903 | |
116.16 | |
Flocons cristallins ou poudre |