Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Code produit. p-200111928
Click to view available options
Largeur (métrique):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 30158480
Marque: Heinz Herenz 1051199
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Circular cover glasses.
  • Round cover glasses
Spécification
Type de produit Coverslip
Forme Circle
Matériau Borosilicate Glass
Largeur (métrique) 10 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use