Learn More
Tocris Bioscience™ CINPA 1
Potent CAR antagonist
166.30€ - 658.73€
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate
CAS 102636-74-8
Cible Constitutive Androstane Receptor Antagonists
Formule moléculaire C23H29N3O3
Poids de la formule 395.49
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18701378
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
5605/10
10 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
18732739
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
5605/50
50 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Potent CAR antagonist (IC50 = 70 nM). Exhibits >90-fold selectivity for CAR over pregnane X receptor (PXR). Also selective over a panel of other nuclear receptors including FXR, LXR, PPARγ and RXR.
Spécification
Spécification
Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate
Constitutive Androstane Receptor Antagonists
395.49
102636-74-8
C23H29N3O3
>98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C